Få mere at vide
N-(3'-Aminopropyl)-2-pyrrolidinone, 95%
Artikelnummer. 10426820 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10426820 5 g Glasflaske 5g
10436820 50 g Glass bottle 50g
10219323 250 g Glass bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10426820 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 159600050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7663-77-6 | C7H14N2O | 142.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7663-77-6
Molekylær formel C7H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 142.20
MDL nummer MFCD00003201
InChI nøgle HJORCZCMNWLHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-aminopropyl pyrrolidin-2-one, n-3'-aminopropyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-3-aminopropyl, 1-3-aminopropyl-2-pyrrolidone, n-3-aminopropyl-2-pyrrolidinone, 1-3-aminopropyl-2-pyrrolidinone, n-3-aminopropyl pyrrolidin-2-one, 1-3-amino-propyl-pyrrolidin-2-one, 1-3-aminoprop-1-yl pyrrolidin-2-one, zlchem 943
PubChem CID 82111
IUPAC navn 1-(3-aminopropyl)pyrrolidin-2-on
SMIL NCCCN1CCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(3'-Aminopropyl)-2-pyrrolidinone
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til Brun
Tæthed 1.0100g/mL
Kogepunkt 120.0°C to 123.0°C (1.0 mmHg)
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 1,5-Diazabicyclo(4.3.0.)non-5-ene: Balance (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4970 to 1.4990
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.01
Formel vægt 142.2
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(3'-Aminopropyl)-2-pyrrolidinone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.