Få mere at vide
N-(3-(Aminomethyl)benzyl)acetamidine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(3-(Aminomethyl)benzyl)acetamidine, Dihydrochloride |
| CAS | 214358-33-5 |
| Molekylær formel | C10 H15 N3 . 2 Cl H |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1400W dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N3.2ClH/c1-8(12)13-7-10-4-2-3-9(5-10)6-11;;/h2-5H,6-7,11H2,1H3,(H2,12,13);2*1H |
| SMIL | Cl.Cl.CC(=N)NCc1cccc(CN)c1 |
| IUPAC navn | N-[[3-(aminomethyl)phenyl]methyl]ethanimidamide;dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.17 |
| Formel vægt | 249.08 |