missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(3-Acetylthio-2-methylpropanoyl)glycine tert-Butyl Ester-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(3-Acetylthio-2-methylpropanoyl)glycine tert-Butyl Ester-d5 |
| CAS | 1190018-72-4 |
| Molekylær formel | C12H16D5NO4S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | N-[3-(Acetylthio)-2-methyl-1-oxopropyl]glycine 1,1-Dimethylethyl Ester-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21NO4S/c1-8(7-18-9(2)14)11(16)13-6-10(15)17-12(3,4)5/h8H,6-7H2,1-5H3,(H,13,16)/i1D3,7D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(C(=O)NCC(=O)OC(C)(C)C)C([2H])([2H])SC(=O)C |
| IUPAC navn | tert-butyl 2-[[2-[acetylsulfanyl(dideuterio)methyl]-3,3,3-trideuteriopropanoyl]amino]acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 280.4 |
| Formel vægt | 280.1505 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?