missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(3-Acetylphenyl)-N-ethylacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(3-Acetylphenyl)-N-ethylacetamide |
| CAS | 200630-96-2 |
| Molekylær formel | C12H15NO2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Zaleplon Impurity 11 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO2/c1-4-13(10(3)15)12-7-5-6-11(8-12)9(2)14/h5-8H,4H2,1-3H3 |
| SMIL | CCN(C(=O)C)c1cccc(c1)C(=O)C |
| IUPAC navn | N-(3-acetylphenyl)-N-ethylacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.25 |
| Formel vægt | 205.1103 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?