Få mere at vide
N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamid, TRC
Artikelnummer. 30311039
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30311039 25 g
1 options
Artikelnummer. 30311039 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA17897525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide
CAS 40188-45-2
Molekylær formel C12 H15 N O3
Mængde 25 g
Synonym N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide, Acebutolol Hydrochloride Imp. C (EP)
InChI formel InChI=1S/C12H15NO3/c1-3-4-12(16)13-9-5-6-11(15)10(7-9)8(2)14/h5-7,15H,3-4H2,1-2H3,(H,13,16)
SMIL CCCC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)C
IUPAC navn N-(3-acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamid
Molekylvægt (g/mol) 221.25
Formel vægt 221.1052