Få mere at vide
N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)acetamid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Acetamido-2-hydroxyacetophenone |
| CAS | 7298-67-1 |
| Molekylær formel | C10 H11 N O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 5-Acetamido-2-hydroxyacetophenone, Acetamide, N-(3-acetyl-4-hydroxyphenyl)-, Acetanilide, 3'-acetyl-4'-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)acetamide, 2-Acetyl-4-acetamidophenol, 2-Acetyl-4-acetylamino-5-nitrophenol, 3-Acetyl-4-hydroxyacetanilide, 5'-(Acetylamino)-2'-hydroxyacetophenone, 5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO3/c1-6(12)9-5-8(11-7(2)13)3-4-10(9)14/h3-5,14H,1-2H3,(H,11,13) |
| SMIL | CC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)C |
| IUPAC navn | N-(3-acetyl-4-hydroxyphenyl)acetamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.2 |
| Formel vægt | 193.0739 |