Få mere at vide
N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)acetamid, TRC
Artikelnummer. 30313122
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30313122 1 g
1 options
Artikelnummer. 30313122 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1789701G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Acetamido-2-hydroxyacetophenone
CAS 7298-67-1
Molekylær formel C10 H11 N O3
Mængde 1 g
Synonym 5-Acetamido-2-hydroxyacetophenone, Acetamide, N-(3-acetyl-4-hydroxyphenyl)-, Acetanilide, 3'-acetyl-4'-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)acetamide, 2-Acetyl-4-acetamidophenol, 2-Acetyl-4-acetylamino-5-nitrophenol, 3-Acetyl-4-hydroxyacetanilide, 5'-(Acetylamino)-2'-hydroxyacetophenone, 5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenone
InChI formel InChI=1S/C10H11NO3/c1-6(12)9-5-8(11-7(2)13)3-4-10(9)14/h3-5,14H,1-2H3,(H,11,13)
SMIL CC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)C
IUPAC navn N-(3-acetyl-4-hydroxyphenyl)acetamid
Molekylvægt (g/mol) 193.2
Formel vægt 193.0739