Få mere at vide
N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)acetamide, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31433063
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31433063 1 g
31428566 100 g
31427749 10 g
31426816 5 g
31426055 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31433063 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1426201g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)acetamide
CAS 7298-67-1
Molekylær formel C10H11NO3
MDL nummer MFCD00100490
Mængde 1 g
SMIL CC(=O)NC1=CC(C(C)=O)=C(O)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 193.20
Procent renhed 97%