missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-[3-[Acetyl[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]-4-methylphenyl]-4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]benzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[3-[Acetyl[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]-4-methylphenyl]-4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]benzamide |
| CAS | 1321600-78-5 |
| Molekylær formel | C31 H33 N7 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Benzamide, N-[3-[acetyl[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]-4-methylphenyl]-4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-, N-[3-[Acetyl[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]-4-methylphenyl]-4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]benzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C31H33N7O2/c1-22-6-11-27(34-30(40)25-9-7-24(8-10-25)21-37-17-15-36(3)16-18-37)19-29(22)38(23(2)39)31-33-14-12-28(35-31)26-5-4-13-32-20-26/h4-14,19-20H,15-18,21H2,1-3H3,(H,34,40) |
| SMIL | CN1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccc(C)c(c3)N(C(=O)C)c4nccc(n4)c5cccnc5)CC1 |
| IUPAC navn | N-[3-[acetyl-(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]-4-methylphenyl]-4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 535.64 |
| Formel vægt | 535.2696 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?