Få mere at vide
N-(3,5-Dimethyl-2(3H)-thiazolyliden)-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazin-3-carboxamid 1,1-Dioxid, TRC
Artikelnummer. 30137584
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137584 250 mg
30012389 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137584 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD479479250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1145656-36-5
Molekylær formel C15 H15 N3 O4 S2
Molekylvægt (g/mol) 365.43
Synonym 2H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide, N-(3,5-dimethyl-2(3H)-thiazolylidene)-4-hydroxy-2-methyl-, 1,1-dioxide, N-[3,5-Dimethylthiazol-2(3H)-ylidene]-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, (EZ)-N'-Methylmeloxicam, (EZ)-N-(3,5-dimethylthiazol-2(3H)-ylidene)-4-hydroxy-2-methyl-2H-benzo[e][1,2]thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
IUPAC navn N-(3,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-yliden)-4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-1λ^{6},2-benzothiazin-3-carboxamid
SMIL CN1C=C(C)SC1=NC(=O)C2=C(O)c3ccccc3S(=O)(=O)N2C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Z)-N'-Methylmeloxicam
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C15H15N3O4S2/c1-9-8-17(2)15(23-9)16-14(20)12-13(19)10-6-4-5-7-11(10)24(21,22)18(12)3/h4-8,19H,1-3H3
Formel vægt 365.0504