Få mere at vide
N-(3,4-Dimethylphenyl)acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(3,4-Dimethylphenyl)acetamide |
| CAS | 2198-54-1 |
| Molekylær formel | C10H13NO |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO/c1-7-4-5-10(6-8(7)2)11-9(3)12/h4-6H,1-3H3,(H,11,12) |
| SMIL | CC(=O)Nc1ccc(C)c(C)c1 |
| IUPAC navn | N-(3,4-dimethylphenyl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.21 |
| Formel vægt | 163.0997 |