Få mere at vide
N-(3,4-Dimethoxybenzyl)-2-fluor-5-nitrobenzamid, TRC
Artikelnummer. 30383216
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30383216 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30383216 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD470760250MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(3,4-Dimethoxybenzyl)-2-fluoro-5-nitrobenzamide
CAS 247568-67-8
Molekylær formel C16H15FN2O5
Mængde 250 mg
Synonym N-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-2-fluoro-5-nitro-benzamide, 5-Despropanolamine-5-fluoro Xanthoanthrafil
InChI formel InChI=1S/C16H15FN2O5/c1-23-14-6-3-10(7-15(14)24-2)9-18-16(20)12-8-11(19(21)22)4-5-13(12)17/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,18,20)
SMIL COc1ccc(CNC(=O)c2cc(ccc2F)[N+](=O)[O-])cc1OC
IUPAC navn N-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-2-fluoro-5-nitrobenzamid
Molekylvægt (g/mol) 334.3
Formel vægt 334.0965