Få mere at vide
N-[(3,4-Dimethoxy-2-pyridinyl)methyl] Pantoprazole Sulfone(Mixture of 1 and 3 isomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[(3,4-Dimethoxy-2-pyridinyl)methyl] Pantoprazole Sulfone(Mixture of 1 and 3 isomers) |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H24F2N4O7S/c1-33-19-7-9-27-16(21(19)35-3)12-30-18-6-5-14(37-23(25)26)11-15(18)29-24(30)38(31,32)13-17-22(36-4)20(34-2)8-10-28-17/h5-11,23H,12-13H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 550.1334 |