missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-[(3,4-Dimethoxy-2-pyridinyl)methyl] Pantoprazole Sulfone(Mixture of 1 and 3 isomers), TRC

Artikelnummer. 30375004
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30375004 10 mg
30379871 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30375004 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47097010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1797132-60-5
Molekylær formel C24H24F2N4O7S
Molekylvægt (g/mol) 550.53
Synonym 5-(Difluoromethoxy)-1-[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole, Pantoprazole Impurity
SMIL COc1ccnc(Cn2c(nc3cc(OC(F)F)ccc23)S(=O)(=O)Cc4nccc(OC)c4OC)c1OC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-[(3,4-Dimethoxy-2-pyridinyl)methyl] Pantoprazole Sulfone(Mixture of 1 and 3 isomers)
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C24H24F2N4O7S/c1-33-19-7-9-27-16(21(19)35-3)12-30-18-6-5-14(37-23(25)26)11-15(18)29-24(30)38(31,32)13-17-22(36-4)20(34-2)8-10-28-17/h5-11,23H,12-13H2,1-4H3
Formel vægt 550.1334
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.