missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-[(3,4-Dimethoxy-2-pyridinyl)methyl] Pantoprazole Sulfide(Mixture of 1 and 3 isomers), TRC

Artikelnummer. 30376013
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30376013 25 mg
30374350 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30376013 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47096525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 957470-58-5
Molekylær formel C24H24F2N4O5S
Molekylvægt (g/mol) 518.53
Synonym 5-(Difluoromethoxy)-1-[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]thio]-1H-benzimidazole
SMIL COc1ccnc(CSc2nc3cc(OC(F)F)ccc3n2Cc4nccc(OC)c4OC)c1OC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-[(3,4-Dimethoxy-2-pyridinyl)methyl] Pantoprazole Sulfide(Mixture of 1 and 3 isomers)
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C24H24F2N4O5S/c1-31-19-7-9-27-16(21(19)33-3)12-30-18-6-5-14(35-23(25)26)11-15(18)29-24(30)36-13-17-22(34-4)20(32-2)8-10-28-17/h5-11,23H,12-13H2,1-4H3
Formel vægt 518.1435
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.