missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-[(3,4-Dimethoxy-2-pyridinyl)methyl] Pantoprazole Sulfide(Mixture of 1 and 3 isomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[(3,4-Dimethoxy-2-pyridinyl)methyl] Pantoprazole Sulfide(Mixture of 1 and 3 isomers) |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H24F2N4O5S/c1-31-19-7-9-27-16(21(19)33-3)12-30-18-6-5-14(35-23(25)26)11-15(18)29-24(30)36-13-17-22(34-4)20(32-2)8-10-28-17/h5-11,23H,12-13H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 518.1435 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?