Få mere at vide
N-[(3,4-Dimethoxy-2-pyridinyl)methyl] Pantoprazole(Mixture of 1 and 3 isomers), TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N-[(3,4-Dimethoxy-2-pyridinyl)methyl] Pantoprazole(Mixture of 1 and 3 isomers) |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H24F2N4O6S/c1-32-19-7-9-27-16(21(19)34-3)12-30-18-6-5-14(36-23(25)26)11-15(18)29-24(30)37(31)13-17-22(35-4)20(33-2)8-10-28-17/h5-11,23H,12-13H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 534.1385 |