Få mere at vide
N-[3-[[4-(Chloromethyl)benzoyl]amino][1,1'-biphenyl]-4-yl]carbaminsyre tert-butylester, TRC
Artikelnummer. 30367305
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30367305 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30367305 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36967050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(3-((4-(Chloromethyl)benzoyl)amino)(1,1'-biphenyl)-4-yl)carbamic Acid tert-Butyl Ester
CAS 1003316-10-6
Molekylær formel C25H25ClN2O3
Mængde 50 mg
Synonym N-[3-[[4-(Chloromethyl)benzoyl]amino][1,1'-biphenyl]-4-yl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C25H25ClN2O3/c1-25(2,3)31-24(30)28-21-14-13-20(18-7-5-4-6-8-18)15-22(21)27-23(29)19-11-9-17(16-26)10-12-19/h4-15H,16H2,1-3H3,(H,27,29)(H,28,30)
SMIL ClCC1=CC=C(C(NC2=CC(C3=CC=CC=C3)=CC=C2NC(OC(C)(C)C)=O)=O)C=C1
IUPAC navn tert-butyl (3-(4-(chloromethyl)benzamido)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)carbamat
Molekylvægt (g/mol) 436.93
Formel vægt 436.16