missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(3-((4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)(methyl)amino)propyl)tetrahydrofuran-2-carboxamide hydrochloride, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(3-((4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)(methyl)amino)propyl)tetrahydrofuran-2-carboxamide hydrochloride |
| CAS | 81403-68-1 |
| Molekylær formel | C19H28ClN5O4 |
| MDL nummer | MFCD00879135 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | O=C(C1OCCC1)NCCCN(C2=NC(N)=C3C=C(OC)C(OC)=CC3=N2)C.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 425.91 |
| Procent renhed | 98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?