Få mere at vide
N,3,3-Trimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-amine Hydrochloride (4-Methylaminocyclohexanone 2',2'-Dimethyltrimethylene Ketal Hydrochloride), Mikromol
Artikelnummer. 30459044
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30459044 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30459044 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3979.070025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N,3,3-Trimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-amine Hydrochloride (4-Methylaminocyclohexanone 2',2'-Dimethyltrimethylene Ketal Hydrochloride), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methylamino)cyclohexanone 2,2-Dimethyltrimethylene Ketal Hydrochloride
CAS 158747-10-5
Analyt- eller komponentnavne 4-(Methylamino)cyclohexanone 2,2-Dimethyltrimethylene Ketal Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12H23NO2 . HCl
Certificeringer/compliance ISO 9001
Løsningstype Neat
SMIL Cl.CNC1CCC2(CC1)OCC(C)(C)CO2
Molekylvægt (g/mol) 249.78