Få mere at vide
N,3,3-Trimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-amine Hydrochloride (4-Methylaminocyclohexanone 2',2'-Dimethyltrimethylene Ketal Hydrochloride), Mikromol
Beskrivelse
N,3,3-Trimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-amine Hydrochloride (4-Methylaminocyclohexanone 2',2'-Dimethyltrimethylene Ketal Hydrochloride), Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Methylamino)cyclohexanone 2,2-Dimethyltrimethylene Ketal Hydrochloride |
| CAS | 158747-10-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-(Methylamino)cyclohexanone 2,2-Dimethyltrimethylene Ketal Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12H23NO2 . HCl |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cl.CNC1CCC2(CC1)OCC(C)(C)CO2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 249.78 |
| Mængde | 25 mg |