missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(3,3-Diethoxypropyl)acetamide, TRC

Artikelnummer. 30385408
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30385408 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30385408 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44211010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(3,3-Diethoxypropyl)acetamide
CAS 581814-43-9
Molekylær formel C9H19NO3
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H19NO3/c1-4-12-9(13-5-2)6-7-10-8(3)11/h9H,4-7H2,1-3H3,(H,10,11)
SMIL CCOC(CCNC(=O)C)OCC
IUPAC navn N-(3,3-diethoxypropyl)acetamide
Molekylvægt (g/mol) 189.25
Formel vægt 189.1365
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.