Få mere at vide
N-(3,3-Diethoxypropyl)acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(3,3-Diethoxypropyl)acetamide |
| CAS | 581814-43-9 |
| Molekylær formel | C9H19NO3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19NO3/c1-4-12-9(13-5-2)6-7-10-8(3)11/h9H,4-7H2,1-3H3,(H,10,11) |
| SMIL | CCOC(CCNC(=O)C)OCC |
| IUPAC navn | N-(3,3-diethoxypropyl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.25 |
| Formel vægt | 189.1365 |