Få mere at vide
N-[3-(3-Cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl]acetamid, TRC
Artikelnummer. 17942625
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17942625 10 mg
17925005 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17942625 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC98767010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115931-01-6
Molekylær formel C15 H11 N5 O
Molekylvægt (g/mol) 277.28
Synonym CL 284859
IUPAC navn N-[3-(3-cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl]acetamid
SMIL CC(=O)Nc1cccc(c1)c2ccnc3c(cnn23)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[3-(3-Cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl]acetamide
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C15H11N5O/c1-10(21)19-13-4-2-3-11(7-13)14-5-6-17-15-12(8-16)9-18-20(14)15/h2-7,9H,1H3,(H,19,21)
Formel vægt 277.0964