Få mere at vide
N-[3-(3-Cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-yl)phenyl]-N-ethylacetamide, Mikromol™
Beskrivelse
N-[3-(3-Cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-yl)phenyl]-N-ethylacetamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[3-(3-Cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-yl)phenyl]-N-ethylacetamide |
| CAS | 478081-98-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-[3-(3-Cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-yl)phenyl]-N-ethylacetamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H15 N5 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Acetamide, N-[3-(3-cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-yl)phenyl]-N-ethyl-, N-[3-(3-Cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-yl)phenyl]-N-ethylacetamide, Zaleplon RC B CIV (USP), Zaleplon Related Compound B |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15N5O/c1-3-21(12(2)23)15-6-4-5-13(9-15)16-7-8-22-17(20-16)14(10-18)11-19-22/h4-9,11H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCN(C(=O)C)c1cccc(c1)c2ccn3ncc(C#N)c3n2 |
| IUPAC navn | N-[3-(3-cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-yl)phenyl]-N-ethylacetamide |
| Vis mere |