Få mere at vide
N-[3-(3-Cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-yl)phenyl]-N-ethylacetamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30050533
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050533 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050533 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1322.030025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-[3-(3-Cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-yl)phenyl]-N-ethylacetamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[3-(3-Cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-yl)phenyl]-N-ethylacetamide
CAS 478081-98-0
Analyt- eller komponentnavne N-[3-(3-Cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-yl)phenyl]-N-ethylacetamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H15 N5 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Acetamide, N-[3-(3-cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-yl)phenyl]-N-ethyl-, N-[3-(3-Cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-yl)phenyl]-N-ethylacetamide, Zaleplon RC B CIV (USP), Zaleplon Related Compound B
InChI formel InChI=1S/C17H15N5O/c1-3-21(12(2)23)15-6-4-5-13(9-15)16-7-8-22-17(20-16)14(10-18)11-19-22/h4-9,11H,3H2,1-2H3
SMIL CCN(C(=O)C)c1cccc(c1)c2ccn3ncc(C#N)c3n2
IUPAC navn N-[3-(3-cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-yl)phenyl]-N-ethylacetamide
Molekylvægt (g/mol) 305.33
Mængde 25 mg
Formel vægt 305.1277 g/mol