missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-[3-[3-(2-Amino-2-oxoethyl)-1H-indol-1-yl]propyl]-carbamic syre 1,1-Dimethylethyl ester, TRC

Artikelnummer. 30312731
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30312731 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30312731 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA616315100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-[3-[3-(2-Amino-2-oxoethyl)-1H-indol-1-yl]propyl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
CAS 1024583-85-4
Molekylær formel C18H25N3O3
Mængde 100 mg
Synonym t-Butyl (3-(3-(2-Amino-2-oxoethyl)-1H-indol-1-yl)propyl)carbamate
InChI formel InChI=1S/C18H25N3O3/c1-18(2,3)24-17(23)20-9-6-10-21-12-13(11-16(19)22)14-7-4-5-8-15(14)21/h4-5,7-8,12H,6,9-11H2,1-3H3,(H2,19,22)(H,20,23)
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCCn1cc(CC(=O)N)c2ccccc12
IUPAC navn tert-butyl N-[3-[3-(2-amino-2-oxoethyl)indol-1-yl]propyl]carbamat
Molekylvægt (g/mol) 331.41
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.