Få mere at vide
N-[3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-N,N',N'-trimethylpropan-1,3-diamin Dihydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 18011100
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18011100 100 mg
18010190 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18011100 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0420.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-[3-(2-Chloro-10H-fenothiazin-10-yl)propyl]-N,N',N'-trimethylpropan-1,3-diamin Dihydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-N,N',N'-trimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride
CAS 2512203-91-5
Analyt- eller komponentnavne N-[3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-N,N',N'-trimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21H28ClN3S • 2HCl
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N-[3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-N,N',N'-trimethyl-1,3-propanediamine Dihydrochloride, N1-[3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-N1,N3,N3-trimethyl-1,3-propanediamine Dihydrochloride, Chlorpromazine Dihydrochloride Impurity B, Chlorpromazine Dihydrochloride EP Impurity B
InChI formel InChI=1S/C21H28ClN3S.2ClH/c1-23(2)12-6-13-24(3)14-7-15-25-18-8-4-5-9-20(18)26-21-11-10-17(22)16-19(21)25;;/h4-5,8-11,16H,6-7,12-15H2,1-3H3;2*1H
SMIL ClC1=CC2=C(C=C1)SC3=CC=CC=C3N2CCCN(C)CCCN(C)C
IUPAC navn N1-(3-(2-chloro-10H-fenothiazin-10-yl)propyl)-N1,N3,N3-trimethylpropan-1,3-diaminhydrogenklorid
Molekylvægt (g/mol) 462.91
Mængde 100 mg
Formel vægt 461.13 g/mol