Få mere at vide
N-[3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo-[b,f]azepin-5-yl)propyl]-N,N',N'-trimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30052203
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052203 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052203 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0077.030025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-[3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo-[b,f]azepin-5-yl)propyl]-N,N',N'-trimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo-[b,f]azepin-5-yl)propyl]-N,N',N'-trimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride
CAS 1838-02-4
Analyt- eller komponentnavne N-[3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo-[b,f]azepin-5-yl)propyl]-N,N',N'-trimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H33 N3 . 2 Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N-[3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo-[b,f]azepin-5-yl)propyl]-N,N',N'-trimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C23H33N3.2ClH/c1-24(2)16-8-17-25(3)18-9-19-26-22-12-6-4-10-20(22)14-15-21-11-5-7-13-23(21)26;;/h4-7,10-13H,8-9,14-19H2,1-3H3;2*1H
SMIL Cl.Cl.CN(C)CCCN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC navn N'-[3-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)propyl]-N,N,N'-trimethylpropane-1,3-diamine;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 424.45
Mængde 25 mg
Formel vægt 423.2208 g/mol