Få mere at vide
N-[3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-2-methylpropyl]-N,N',N',2-tetramethylpropane-1,3-diamine, Mikromol™
Artikelnummer. 17952786
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17952786 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17952786 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0240.07
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-[3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-2-methylpropyl]-N,N',N',2-tetramethylpropane-1,3-diamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-2-methylpropyl]-N,N',N',2-tetramethylpropane-1,3-diamine
CAS 2724839-84-1
Analyt- eller komponentnavne N-[3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-2-methylpropyl]-N,N',N',2-tetramethylpropane-1,3-diamine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C25 H37 N3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Trimipramine Maleate Imp. E (EP), Trimipramine Imp. E (EP), N-[3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-2-methylpropyl]-N,N',N',2-tetramethylpropane-1,3-diamine, Trimipramine Maleate Impurity E, Trimipramine Impurity E
InChI formel InChI=1S/C21H25NO3.ClH/c1-2-14-22-15-18(23)16-25-21-11-7-6-10-19(21)20(24)13-12-17-8-4-3-5-9-17;/h3-13,18,22-23H,2,14-16H2,1H3;1H/b13-12+;
SMIL CC(CN(C)C)CN(C)CC(C)CN1c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC navn N-[3-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-2-methylpropyl]-N,N',N',2-tetramethylpropane-1,3-diamine
Molekylvægt (g/mol) 379.58
Mængde 50 mg
Formel vægt 379.2987 g/mol