Få mere at vide
N-[(2Z)-Piperazin-2-ylidene]-2,2,2-trifluoracetohydrazid, TRC
Artikelnummer. 30421027
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30421027 1 g
30412857 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30421027 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP4810001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 849832-73-1
Molekylær formel C6 H9 F3 N4 O
Molekylvægt (g/mol) 210.16
Synonym Acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, (2Z)-2-(2-piperazinylidene)hydrazide, Acetic acid, trifluoro-, (2Z)-2-(2-piperazinylidene)hydrazide (9CI), Acetic acid, trifluoro-, (2Z)-piperazinylidenehydrazide, N-[(2Z)-Piperazin-2-ylidene]-2,2,2-trifluoroacetohydrazide, N'-[(2Z)-Piperazin-2-ylidene]trifluoroacetohydrazide
IUPAC navn 2,2,2-trifluor-N-[(Z)-piperazin-2-ylideneamino]acetamid
SMIL FC(F)(F)C(=O)N\N=C/1\CNCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[(2Z)-Piperazin-2-ylidene]-2,2,2-trifluoroacetohydrazide
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H9F3N4O/c7-6(8,9)5(14)13-12-4-3-10-1-2-11-4/h10H,1-3H2,(H,11,12)(H,13,14)
Formel vægt 210.0728