Få mere at vide
N-[(2Z)-3,5-Dimethylthiazol-2(3H)-ylidene]-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30049256
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30049256 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049256 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0246.16
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-[(2Z)-3,5-Dimethylthiazol-2(3H)-ylidene]-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[(2Z)-3,5-Dimethylthiazol-2(3H)-ylidene]-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
CAS 1262333-25-4
Analyt- eller komponentnavne N-[(2Z)-3,5-Dimethylthiazol-2(3H)-ylidene]-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H15 N3 O4 S2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym N-[(2Z)-3,5-Dimethylthiazol-2(3H)-ylidene]-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, Meloxicam Imp. C (EP), (Z)-N'-Methylmeloxicam, (Z)-N-(3,5-dimethylthiazol-2(3H)-ylidene)-4-hydroxy-2-methyl-2H-benzo[e][1,2]thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, Meloxicam Impurity C
InChI formel InChI=1S/C15H15N3O4S2/c1-9-8-17(2)15(23-9)16-14(20)12-13(19)10-6-4-5-7-11(10)24(21,22)18(12)3/h4-8,19H,1-3H3/b16-15-
SMIL CN1C=C(C)S/C/1=N\C(=O)C2=C(O)c3ccccc3S(=O)(=O)N2C
IUPAC navn (NZ)-N-(3,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-ylidene)-4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 365.427
Mængde 50 mg
Formel vægt 365.05 g/mol