Få mere at vide
N-[(2S)-3-Amino-2-hydroxypropyl]-N-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)acetamide Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
N-[(2S)-3-Amino-2-hydroxypropyl]-N-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)acetamide Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[(2S)-3-Amino-2-hydroxypropyl]-N-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)acetamide Hydrochloride |
| CAS | 1391068-25-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-[(2S)-3-Amino-2-hydroxypropyl]-N-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)acetamide Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C15 H22 F N3 O3 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Acetamide, N-[(2S)-3-amino-2-hydroxypropyl]-N-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-, hydrochloride (1:1), N-[(2S)-3-Amino-2-hydroxypropyl]-N-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)acetamide Hydrochloride, Linezolid Impurity 32 HCl |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22FN3O3.ClH/c1-11(20)19(10-13(21)9-17)12-2-3-15(14(16)8-12)18-4-6-22-7-5-18;/h2-3,8,13,21H,4-7,9-10,17H2,1H3;1H/t13-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.CC(=O)N(C[C@@H](O)CN)c1ccc(N2CCOCC2)c(F)c1 |
| IUPAC navn | N-[(2S)-3-amino-2-hydroxypropyl]-N-(3-fluoro-4-morpholin-4-ylphenyl)acetamide;hydrochloride |
| Vis mere |