Få mere at vide
N-[(2S)-3-Amino-2-hydroxypropyl]-N-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)acetamide Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30049825
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049825 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049825 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3300.120025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-[(2S)-3-Amino-2-hydroxypropyl]-N-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)acetamide Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[(2S)-3-Amino-2-hydroxypropyl]-N-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)acetamide Hydrochloride
CAS 1391068-25-9
Analyt- eller komponentnavne N-[(2S)-3-Amino-2-hydroxypropyl]-N-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)acetamide Hydrochloride
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C15 H22 F N3 O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Acetamide, N-[(2S)-3-amino-2-hydroxypropyl]-N-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-, hydrochloride (1:1), N-[(2S)-3-Amino-2-hydroxypropyl]-N-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)acetamide Hydrochloride, Linezolid Impurity 32 HCl
InChI formel InChI=1S/C15H22FN3O3.ClH/c1-11(20)19(10-13(21)9-17)12-2-3-15(14(16)8-12)18-4-6-22-7-5-18;/h2-3,8,13,21H,4-7,9-10,17H2,1H3;1H/t13-;/m0./s1
SMIL Cl.CC(=O)N(C[C@@H](O)CN)c1ccc(N2CCOCC2)c(F)c1
IUPAC navn N-[(2S)-3-amino-2-hydroxypropyl]-N-(3-fluoro-4-morpholin-4-ylphenyl)acetamide;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 347.81
Mængde 25 mg
Formel vægt 347.1412 g/mol