Få mere at vide
N-[(2S)-3-Amino-2-hydroxypropyl]-N-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl] acetamide Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[(2S)-3-Amino-2-hydroxypropyl]-N-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)acetamide Hydrochloride |
| Analyt- eller komponentnavne | N-[(2S)-3-Amino-2-hydroxypropyl]-N-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)acetamide Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22FN3O3.ClH/c1-11(20)19(10-13(21)9-17)12-2-3-15(14(16)8-12)18-4-6-22-7-5-18;/h2-3,8,13,21H,4-7,9-10,17H2,1H3;1H/t13-;/m0./s1 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Mængde | 5 mg |
| Formel vægt | 347.1412 |
| Procent renhed | >95% |