Få mere at vide
N-[(2R,4R,5S)-5-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-4-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-1-oxo-6-phenyl-2-(phenylmethyl)hexyl]-L-leucyl-L-phenylalaninamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-((2R,4R,5S)-5-(((1,1-Dimethylethoxy)carbonyl)amino)-4-(((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)-1-oxo-6-phenyl-2-(phenylmethyl)hexyl)-L-leucyl-L-phenylalaninamide |
| CAS | 338801-69-7 |
| Molekylær formel | C45H66N4O6Si |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C45H66N4O6Si/c1-31(2)26-38(42(52)47-37(40(46)50)29-34-24-18-13-19-25-34)48-41(51)35(27-32-20-14-11-15-21-32)30-39(55-56(9,10)45(6,7)8)36(28-33-22-16-12-17-23-33)49-43(53)54-44(3,4)5/h11-25,31,35-39H,26-30H2,1-10H3,(H2,46,50)(H,47,52)(H,48,51)(H,49,53)/t35-,36+,37+,38+,39-/m1/s1 |
| SMIL | NC([C@H](CC1=CC=CC=C1)NC([C@H](CC(C)C)NC([C@H](CC2=CC=CC=C2)C[C@@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@H](CC3=CC=CC=C3)NC(OC(C)(C)C)=O)=O)=O)=O |
| IUPAC navn | tert-butyl ((2S,3R,5R)-6-(((S)-1-(((S)-1-amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)amino)-4-methyl-1-oxopentan-2-yl)amino)-5-benzyl-3-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-6-oxo-1-phenylhexan-2-yl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 787.11 |
| Formel vægt | 786.48 |