Få mere at vide
N-((2R,3S,4R,5S,6R)-2,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)acetamide, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31449927
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31449927 1 g
31433596 100 g
31440408 5 g
31439509 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31449927 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1430001g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
(Monohydrate,mixture of α,β)
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-((2R,3S,4R,5S,6R)-2,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)acetamide
CAS 7772-94-3
Molekylær formel C8H15NO6
MDL nummer MFCD00046758
Mængde 1 g
SMIL CC(N[C@@H]1[C@H](O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O)=O
Molekylvægt (g/mol) 221.21
Procent renhed 97%