Få mere at vide
N-[(2R,3S)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyl]-N-(2-methylpropyl)-4-nitrobenzenesulfonamide Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30051435
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051435 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051435 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3624.030025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-[(2R,3S)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyl]-N-(2-methylpropyl)-4-nitrobenzenesulfonamide Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[(2R,3S)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyl]-N-(2-methylpropyl)-4-nitrobenzenesulfonamide Hydrochloride
CAS 244634-31-9
Analyt- eller komponentnavne N-[(2R,3S)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyl]-N-(2-methylpropyl)-4-nitrobenzenesulfonamide Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H27 N3 O5 S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzenesulfonamide, N-[(2R,3S)-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyl]-N-(2-methylpropyl)-4-nitro-, hydrochloride (1:1), 2380W94, GW 395035A, GW 405130A, Amprenavir related
InChI formel InChI=1S/C20H27N3O5S.ClH/c1-15(2)13-22(14-20(24)19(21)12-16-6-4-3-5-7-16)29(27,28)18-10-8-17(9-11-18)23(25)26;/h3-11,15,19-20,24H,12-14,21H2,1-2H3;1H/t19-,20+;/m0./s1
SMIL Cl.CC(C)CN(C[C@@H](O)[C@@H](N)Cc1ccccc1)S(=O)(=O)c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn N-[(2R,3S)-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyl]-N-(2-methylpropyl)-4-nitrobenzenesulfonamide;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 457.97
Mængde 25 mg
Formel vægt 457.1438 g/mol