Få mere at vide
N-[(2R,3S)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyl]-N-(2-methylpropyl)-4-nitrobenzenesulfonamide Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
N-[(2R,3S)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyl]-N-(2-methylpropyl)-4-nitrobenzenesulfonamide Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[(2R,3S)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyl]-N-(2-methylpropyl)-4-nitrobenzenesulfonamide Hydrochloride |
| CAS | 244634-31-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-[(2R,3S)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyl]-N-(2-methylpropyl)-4-nitrobenzenesulfonamide Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H27 N3 O5 S . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenesulfonamide, N-[(2R,3S)-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyl]-N-(2-methylpropyl)-4-nitro-, hydrochloride (1:1), 2380W94, GW 395035A, GW 405130A, Amprenavir related |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27N3O5S.ClH/c1-15(2)13-22(14-20(24)19(21)12-16-6-4-3-5-7-16)29(27,28)18-10-8-17(9-11-18)23(25)26;/h3-11,15,19-20,24H,12-14,21H2,1-2H3;1H/t19-,20+;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.CC(C)CN(C[C@@H](O)[C@@H](N)Cc1ccccc1)S(=O)(=O)c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | N-[(2R,3S)-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyl]-N-(2-methylpropyl)-4-nitrobenzenesulfonamide;hydrochloride |
| Vis mere |