Få mere at vide
N-[(2R)-3-(3-Fluoro-4-morpholinoanilino)-2-hydroxypropyl]acetamid, Mikromol™
Artikelnummer. 17907494
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17907494 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17907494 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3300.160025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-[(2R)-3-(3-Fluoro-4-morpholinoanilino)-2-hydroxypropyl]acetamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[(2R)-3-([3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-2-hydroxypropyl)acetamide
CAS 333753-67-6
Analyt- eller komponentnavne N-[(2R)-3-([3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-2-hydroxypropyl)acetamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15H22FN3O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Linezolid Impurity PNU140155
InChI formel InChI=1S/C15H22FN3O3/c1-11(20)17-9-13(21)10-18-12-2-3-15(14(16)8-12)19-4-6-22-7-5-19/h2-3,8,13,18,21H,4-7,9-10H2,1H3,(H,17,20)/t13-/m0/s1
SMIL CC(=O)NC[C@H](O)CNc1ccc(N2CCOCC2)c(F)c1
IUPAC navn N-[(2R)-3-(3-fluor-4-morfolino-anilino)-2-hydroxy-propyl]acetamid
Molekylvægt (g/mol) 311.35
Mængde 25 mg
Formel vægt 311,165 g/mol