Få mere at vide
N-[(2R)-3-(3-Fluoro-4-morpholinoanilino)-2-hydroxypropyl]acetamid, Mikromol™
Beskrivelse
N-[(2R)-3-(3-Fluoro-4-morpholinoanilino)-2-hydroxypropyl]acetamid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[(2R)-3-([3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-2-hydroxypropyl)acetamide |
| CAS | 333753-67-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-[(2R)-3-([3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-2-hydroxypropyl)acetamide |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C15H22FN3O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Linezolid Impurity PNU140155 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22FN3O3/c1-11(20)17-9-13(21)10-18-12-2-3-15(14(16)8-12)19-4-6-22-7-5-19/h2-3,8,13,18,21H,4-7,9-10H2,1H3,(H,17,20)/t13-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)NC[C@H](O)CNc1ccc(N2CCOCC2)c(F)c1 |
| IUPAC navn | N-[(2R)-3-(3-fluor-4-morfolino-anilino)-2-hydroxy-propyl]acetamid |
| Vis mere |