Få mere at vide
N-[(2R)-3-[[3-Fluoro-4-(4-morfolinyl)fenyl]amino]-2-hydroxypropyl]acetamid, TRC
Artikelnummer. 30008627
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008627 100 mg
30005903 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30008627 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF594950100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 333753-67-6
Molekylær formel C15H22FN3O3
Molekylvægt (g/mol) 311.35
Synonym Acetamide, N-[(2R)-3-[[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-2-hydroxypropyl]-, N-[(2R)-3-(3-Fluoro-4-morpholinoanilino)-2-hydroxypropyl]acetamide
IUPAC navn N-[(2R)-3-(3-fluor-4-morfolin-4-ylanilino)-2-hydroxypropyl]acetamid
SMIL CC(=O)NC[C@H](O)CNc1ccc(N2CCOCC2)c(F)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[(2R)-3-([3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-2-hydroxypropyl)acetamide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H22FN3O3/c1-11(20)17-9-13(21)10-18-12-2-3-15(14(16)8-12)19-4-6-22-7-5-19/h2-3,8,13,18,21H,4-7,9-10H2,1H3,(H,17,20)/t13-/m0/s1
Formel vægt 311.165
Procent renhed >95%
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.