missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-[(2R)-2-Hydroxy-2-[3-(phenylmethoxy)phenyl]ethyl]-N-methylcarbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[(2R)-2-Hydroxy-2-[3-(phenylmethoxy)phenyl]ethyl]-N-methylcarbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 1049973-21-8 |
| Molekylær formel | C21H27NO4 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27NO4/c1-21(2,3)26-20(24)22(4)14-19(23)17-11-8-12-18(13-17)25-15-16-9-6-5-7-10-16/h5-13,19,23H,14-15H2,1-4H3/t19-/m0/s1 |
| SMIL | CN(C[C@H](O)c1cccc(OCc2ccccc2)c1)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl N-[(2R)-2-hydroxy-2-(3-phenylmethoxyphenyl)ethyl]-N-methylcarbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 357.44 |
| Formel vægt | 357.194 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?