Få mere at vide
N-[(2E)-6,6-Dimethyl-2-hepten-4-yn-1-yl]-N-methyl-2-naphthalenemethanamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-Isoterbinafine Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25N.ClH/c1-21(2,3)14-8-5-9-15-22(4)17-18-12-13-19-10-6-7-11-20(19)16-18;/h5-7,9-13,16H,15,17H2,1-4H3;1H/b9-5+; |
| Formel vægt | 327.1754 |
| Procent renhed | >95% |