Få mere at vide
N-[(2E)-3-(4-Hydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]-L-aspartic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[(2E)-3-(4-Hydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]-L-aspartic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13NO6/c15-9-4-1-8(2-5-9)3-6-11(16)14-10(13(19)20)7-12(17)18/h1-6,10,15H,7H2,(H,14,16)(H,17,18)(H,19,20)/b6-3+/t10-/m0/s1 |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 279.0743 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |