Få mere at vide
N-[(2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]-L-aspartic Acid (~98%), TRC
Artikelnummer. 30391089
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30391089 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30391089 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH79002050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[(2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]-L-aspartic Acid
CAS 177715-70-7
Molekylær formel C14 H15 N O7
Mængde 50 mg
Synonym N-[3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]-L-aspartic Acid
InChI formel InChI=1S/C14H15NO7/c1-22-11-6-8(2-4-10(11)16)3-5-12(17)15-9(14(20)21)7-13(18)19/h2-6,9,16H,7H2,1H3,(H,15,17)(H,18,19)(H,20,21)/b5-3+/t9-/m0/s1
SMIL COc1cc(\C=C\C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O)ccc1O
IUPAC navn (2S)-2-[[(E)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoyl]amino]butanedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 309.271
Formel vægt 309.085