missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-[(2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]-L-aspartic Acid (~98%), TRC

Artikelnummer. 30401274
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30401274 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30401274 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH790020100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-[(2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]-L-aspartic Acid
CAS 177715-70-7
Molekylær formel C14 H15 N O7
Mængde 100 mg
Synonym N-[3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]-L-aspartic Acid
InChI formel InChI=1S/C14H15NO7/c1-22-11-6-8(2-4-10(11)16)3-5-12(17)15-9(14(20)21)7-13(18)19/h2-6,9,16H,7H2,1H3,(H,15,17)(H,18,19)(H,20,21)/b5-3+/t9-/m0/s1
SMIL COc1cc(\C=C\C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O)ccc1O
IUPAC navn (2S)-2-[[(E)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoyl]amino]butanedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 309.271
Formel vægt 309.085
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.