missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-[(2E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-propen-1-yl]-4-fluorobenzenemethanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[(2E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-propen-1-yl]-4-fluorobenzenemethanamine |
| CAS | 729612-62-8 |
| Molekylær formel | C18H20FNO2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-[(2E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-propenyl]-4-fluoro-benzenemethanamine, (E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-(4-fluorobenzyl)prop-2-en-1-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20FNO2/c1-21-17-10-7-14(12-18(17)22-2)4-3-11-20-13-15-5-8-16(19)9-6-15/h3-10,12,20H,11,13H2,1-2H3/b4-3+ |
| SMIL | COc1ccc(\C=C\CNCc2ccc(F)cc2)cc1OC |
| IUPAC navn | (E)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-N-[(4-fluorophenyl)methyl]prop-2-en-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 301.36 |
| Formel vægt | 301.1478 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?