Få mere at vide
N-[(2E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]-L-aspartic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[(2E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]-L-aspartic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13NO7/c15-9-3-1-7(5-10(9)16)2-4-11(17)14-8(13(20)21)6-12(18)19/h1-5,8,15-16H,6H2,(H,14,17)(H,18,19)(H,20,21)/b4-2+/t8-/m0/s1 |
| Mængde | 100 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |