Få mere at vide
N-[2-(Trimethylammonium)ethyl]maleimide Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[2-(Trimethylammonium)ethyl]maleimide Chloride |
| CAS | 69684-10-2 |
| Molekylær formel | C9 H21 N2 . Cl |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H21N2.ClH/c1-11(2,3)9-8-10-6-4-5-7-10;/h4-9H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Cl-].C[N+](C)(C)CCN1CCCC1 |
| IUPAC navn | trimethyl(2-pyrrolidin-1-ylethyl)azanium;chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.73 |
| Formel vægt | 192.1393 |