missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-[2-(Trimethylammonium)ethyl]maleimide Chloride, TRC

Artikelnummer. 30451318
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451318 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30451318 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79588025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-[2-(Trimethylammonium)ethyl]maleimide Chloride
CAS 69684-10-2
Molekylær formel C9 H21 N2 . Cl
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C9H21N2.ClH/c1-11(2,3)9-8-10-6-4-5-7-10;/h4-9H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Cl-].C[N+](C)(C)CCN1CCCC1
IUPAC navn trimethyl(2-pyrrolidin-1-ylethyl)azanium;chloride
Molekylvægt (g/mol) 192.73
Formel vægt 192.1393
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.