Få mere at vide
Gibco™ N-2 Supplement (100X)
Artikelnummer. p-7076112
Mængde:
5 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
50ml
5ml
Artikelnummer. 11520536
Brand: Gibco™ 17502048
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
N-2 Supplement (100X)
Gibco N-2 Supplement is a chemically defined, serum-free supplement based on Bottenstein's N-1 formulation, containing optimized concentrations of insulin, iron-rich holo-transferrin, progesterone, putrescine, and selenite. N-2 Supplement is recommended for growth and expression of neuroblastomas and neural cells in primary cultures from both the peripheral nervous system (PNS) and the central nervous system (CNS).
N-2 Supplement er et kemisk defineret, serumfrit supplement baseret på Bottensteins ’N-1 formulering.
N-2 Supplement anbefales til vækst og ekspression af neuroblastomer samt post-mitotiske neuroner i primærkulturer fra både det perifere nervesystem (PNS) og centralnervesystemet (CNS). N-2 Supplement kan bruges som erstatning for ’Bottensteins N-1 formulering. N-2 Supplement leveres som et 100X koncentrat.
N-2 Supplement kan bruges sammen med Neurobasal™ medier suppleret med vækstfaktorer såsom bFGF og EGF eller anvendt med DMEM.
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug på dyr eller mennesker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -20 ° °C) og beskyttes mod lys.
Celletype Neurale celler
Klassifikation Serumfri
Koncentration 100 X
Kultur Type Pattedyrcellekultur
Form Væske
Produkttype Supplement til cellekultur
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Steril
pH 6 til 8
Mængde 5 ml
Forsendelsestilstand Tøris
Testet for Endotoksin, præstation, sterilitet
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Mercuric acetate
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Mercuric acetate