missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(2-Succinyl) Phenylephrine(Mixture of Diastereomers), TRC

Artikelnummer. 30410149
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30410149 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30410149 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6888505MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(2-Succinyl) Phenylephrine (Mixture of Diastereomers)
CAS 915278-80-7
Molekylær formel C13 H17 N O6
Mængde 5 mg
Synonym N-[(2R)-2-Hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]-N-methyl-aspartic Acid
InChI formel InChI=1S/C13H17NO6/c1-14(10(13(19)20)6-12(17)18)7-11(16)8-3-2-4-9(15)5-8/h2-5,10-11,15-16H,6-7H2,1H3,(H,17,18)(H,19,20)/t10?,11-/m0/s1
SMIL CN(C[C@H](O)c1cccc(O)c1)C(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn 2-[[(2R)-2-hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]-methylamino]butanedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 283.28
Formel vægt 283.1056
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.