Få mere at vide
N-(2-succinyl) Fluvoxamin, TRC
Artikelnummer. 30005973
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005973 25 mg
30004142 50 mg
30004088 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30005973 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS68880025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 259526-43-7
Molekylær formel C19 H25 F3 N2 O6
Molekylvægt (g/mol) 434.41
Synonym N-[2-[[(E)-[5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentylidene]amino]oxy]ethyl]aspartic acid, (2RS)-2-[[2-[[[(1E)-5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentylidene]amino]oxy]ethyl]amino]butanedioic acid, Fluvoxamine Maleate Imp. C (EP)
IUPAC navn 2-[2-[(E)-[5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentyliden]amino]oxyethylamino]butanedioinsyre
SMIL COCCCC\C(=N/OCCNC(CC(=O)O)C(=O)O)\c1ccc(cc1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Succinyl) Fluvoxamine
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C19H25F3N2O6/c1-29-10-3-2-4-15(13-5-7-14(8-6-13)19(20,21)22)24-30-11-9-23-16(18(27)28)12-17(25)26/h5-8,16,23H,2-4,9-12H2,1H3,(H,25,26)(H,27,28)/b24-15+
Mængde 25 mg
Formel vægt 434.1665
Procent renhed >95%