Få mere at vide
N-(2-Pyridyl)thiourea, 98%
Artikelnummer. 11397786
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397786 1 g 1g
11307796 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11397786 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11465.03
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 14294-11-2 | C6H7N3S | 153,20 g/mol
N-(2-Pyridyl)thiourea er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser N-(2-Pyridyl)thiourea er
et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14294-11-2
Molekylær formel C6H7N3S
Molekylvægt (g/mol) 153.20
MDL nummer MFCD00041227
InChI nøgle SLUHLANJIVXTRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyridin-2-yl thiourea, 2-pyridylthiourea, 1-pyridin-2-ylthiourea, 1-2-pyridyl-2-thiourea, n-2-pyridinyl-thiourea, pyridin-2-yl thiourea, pyridin-2-yl-thiourea, n-pyridin-2-ylthiourea, n-2-pyridinyl thiourea, 2-pyridyl thiourea
PubChem CID 1490491
IUPAC navn pyridin-2-ylthiourinstof
SMIL NC(=S)NC1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Pyridyl)thiourea
Smeltepunkt 146 °C til 149 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 117849
Formel vægt 153.21
Procent renhed 98%